Drukuj
chlorek benzenosulfonylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzene sulphochloride
148480010 148482500
ACRO148480010EA 656 PLN
ACRO148480010 ACRO148482500
chlorek benzenosulfonylu 99%
chlorek benzenosulfonylu
Formuła: C₆H₅ClO₂S
MW: 176.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 251…252 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 14.5 °C
Gęstość: 1.384 g/cm³
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007426
Numer CAS: 98-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-636-6
Jednostka: 2225
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01072
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %