1,3-Benzenedithiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-04-0
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₆H₆S₂ Temp. Wrzenia: 244 °C Temp. topnienia: 27 °C Gęstość: 1,24 Temp. Zapłonu: >112 °C (234 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004842 Numer CAS: 626-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-925-3 Jednostka: 3335 ADR: 9, |