1,2-Benzenoditiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Benzene-1,2-dithiol
L11253.03
L11253.06
L11253.MD
L11253.03EA
1040
PLN
L11253.03
L11253.06
L11253.MD
1,2-Benzenoditiol ≥97%
1,2-Benzenoditiol
Purity: 97%
CAS No.: 17534-15-5
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.6580
Odour: Unpleasant
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 636154
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00004835
Formuła:
C₆H₆S₂ Temp. Wrzenia: 239 °C Temp. topnienia: 21…25 °C Gęstość: 1,236 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004835 Numer CAS: 17534-15-5 Numer WE (dawny EINECS): 241-530-4 ADR: 9,III |