Drukuj
1,2-Benzenoditiol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzene-1,2-dithiol
334920010 334920050
ACRO334920010EA 743 PLN
ACRO334920010 ACRO334920050
1,2-Benzenoditiol 96%
1,2-Benzenoditiol
Formuła: C₆H₆S₂
Temp. Wrzenia: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Temp. topnienia: 27…28 °C
Gęstość: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004835
Numer CAS: 17534-15-5
Numer WE (dawny EINECS): 241-530-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %