Drukuj
tiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
240249-10G 240249-50G
SIAL240249-10GEA 280 PLN
SIAL240249-10G SIAL240249-50G
tiofenol, Sigma-Aldrich®
tiofenol
Formuła: C₆H₆S
Temp. Wrzenia: 169 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004826
Numer CAS: 108-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-635-3
Jednostka: 2337
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,09492