Drukuj
eter difenylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W366706-10KG-K W366706-1KG-K W366706-25KG-K
SIALW366706-10KG-KEA 1520 PLN
SIALW366706-10KG-K SIALW366706-1KG-K SIALW366706-25KG-K
eter difenylowy, Sigma-Aldrich®
eter difenylowy
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 498 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…27 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003034
Numer CAS: 101-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-981-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07442