Drukuj
eter difenylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
P24101-1KG P24101-3KG
SIALP24101-1KGEA 251 PLN
SIALP24101-1KG SIALP24101-3KG
eter difenylowy, Sigma-Aldrich®
eter difenylowy
Formuła: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 498
Temp. topnienia: 24…27 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003034
Numer CAS: 101-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-981-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,07442