Drukuj
eter difenylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
8.20978.0100EA 150 PLN
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
eter difenylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
eter difenylowy
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 498 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…27 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003034
Numer CAS: 101-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-981-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07442
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.018 g/l (25 °C)
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 170.21 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.5785 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 1.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 610 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material