eter difenylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
A15791.0E
A15791.30
A15791.36
A15791.0EEA
747
PLN
A15791.0E
A15791.30
A15791.36
eter difenylowy ≥99%
eter difenylowy
Purity: 99%
CAS No.: 101-84-8
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5805
Odour: Aromatic
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1364620
Merck Reference: 14,7288
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003034
Formuła:
C₁₂H₁₀O MW: 170.21 g/mol Temp. Wrzenia: 258…260 °C Temp. topnienia: 26…29 °C Gęstość: 1.071 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003034 Numer CAS: 101-84-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-981-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,07442 |