1,3,5-Trihydroksybenzen, bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25502.30
B25502.18
B25502.30EA
1700
PLN
B25502.30
B25502.18
1,3,5-Trihydroksybenzen, bezwodny 98%
1,3,5-Trihydroksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 108-73-6
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 1341907
Merck Reference: 14,7328
MDL No.: MFCD00002286
Formuła:
C₆H₆O₃ Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 215…220 °C Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002286 Numer CAS: 108-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-611-2 Klasyfikacja Merck : 14,7328 |