Drukuj
1,3,5-Trihydroksybenzen, bezwodny 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
241761000 241760250 241765000
ACRO241761000EA 732 PLN
ACRO241761000 ACRO241760250 ACRO241765000
1,3,5-Trihydroksybenzen, bezwodny 99+%
1,3,5-Trihydroksybenzen
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…218 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002286
Numer CAS: 108-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-611-2
Klasyfikacja Merck : 12,07482
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %