Drukuj
Pirogalol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22302.0050 8.22302.0250 8.22302.1000
8.22302.0050EA 352 PLN
8.22302.0050 8.22302.0250 8.22302.1000
Pirogalol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Pirogalol
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 309 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…132 °C
Gęstość: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002192
Numer CAS: 87-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-762-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 625 g/l (25 °C)
Melting Point 131 - 135 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 309 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 - 4 hPa (140 °C)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials