Drukuj
Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dihydroksybenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
H17902-100G H17902-2KG H17902-500G
SIALH17902-100GEA 112 PLN
SIALH17902-100G SIALH17902-2KG SIALH17902-500G
Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Hydrochinon
Formuła: C₆H₄(OH)₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 172
Gęstość: 1.332 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002339
Numer CAS: 123-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM