Drukuj
Hydrochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dihydroksybenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22333.0250 8.22333.1000 8.22333.9025 8.22333.2501
8.22333.0250EA 135 PLN
8.22333.0250 8.22333.1000 8.22333.9025 8.22333.2501
Hydrochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hydrochinon
Formuła: C₆H₄(OH)₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 172
Gęstość: 1.332 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002339
Numer CAS: 123-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 70 g/l (25 °C)
Melting Point 172 °C (decomposition)
Molar Mass 110.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 287 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 165 °C
Density 1.358 g/cm3 (20 °C)
pH (70 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material