Hydrochinon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,4-Dihydroksybenzen
A11411.0B
A11411.0I
A11411.30
A11411.0BEA
891
PLN
A11411.0B
A11411.0I
A11411.30
Hydrochinon ≥99%
Hydrochinon
Purity: 99%
CAS No.: 123-31-9
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
pH: 3.75
Melting Point: 170-172°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 605970
Merck Reference: 14,4808
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002339
Formuła:
C₆H₄(OH)₂ MW: 110.11 g/mol Temp. Wrzenia: 285…287 °C Temp. topnienia: 170…172 °C Gęstość: 1.320 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002339 Numer CAS: 123-31-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,04833 |