Drukuj
Hydrochinon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dihydroksybenzen
120910020 120915000 120910100
ACRO120910020EA 866 PLN
ACRO120910020 ACRO120915000 ACRO120910100
Hydrochinon 99%
Hydrochinon
Formuła: C₆H₄(OH)₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 285…287 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 170…174 °C
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002339
Numer CAS: 123-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %