Drukuj
Rezorcynol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Rezorcyna, Benzeno-1,3-diol, 1,3-Dihydroksybenzen
M-Clarity™ quality level = MQ300
W358908-10KG W358908-1KG W358908-5KG W358908-SAMPLE
SIALW358908-10KGEA 2050 PLN
SIALW358908-10KG SIALW358908-1KG SIALW358908-5KG SIALW358908-SAMPLE
Rezorcynol, Sigma-Aldrich®
Rezorcynol
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 281
Temp. topnienia: 109…111 °C
Gęstość: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002269
Numer CAS: 108-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-585-2
Jednostka: 2876
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM