Rezorcynol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-46-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 171°(339°F)
Odour: Phenol-like
pH: 4-6
Melting Point: 109-112°
Boiling Point: 280-281°
Beilstein Reference: 906905
Merck Reference: 14,8155
UN No.: 2876
MDL No.: MFCD00002269
Formuła:
C₆H₆O₂ Temp. Wrzenia: 280…281 °C Temp. topnienia: 109…112 °C Gęstość: 1,272 Temp. Zapłonu: 171 °C (339 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002269 Numer CAS: 108-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-585-2 Jednostka: 2876 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8155 |