Drukuj
Rezorcynol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Rezorcyna, Benzeno-1,3-diol, 1,3-Dihydroksybenzen
132292500 132290500 132290010 132290050
ACRO132292500EA 457 PLN
ACRO132292500 ACRO132290500 ACRO132290010 ACRO132290050
Rezorcynol 98%
Rezorcynol
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 281 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002269
Numer CAS: 108-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-585-2
Jednostka: 2876
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %