Drukuj
Pirokatechol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
158980050 158981000 158985000 158980025 158980100
ACRO158980050EA 208 PLN
ACRO158980050 ACRO158981000 ACRO158985000 ACRO158980025 ACRO158980100
Pirokatechol 99+%
Pirokatechol
Formuła: C₆H₆O₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 103…106 °C
Gęstość: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002188
Numer CAS: 120-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-427-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08089
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
GC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)