4-Hydroksytiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
L04429.06
L04429.14
L04429.06EA
567
PLN
L04429.06
L04429.14
4-Hydroksytiofenol ≥97%
4-Hydroksytiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 637-89-8
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Flash Point: 110°(230°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039306
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00004850
Formuła:
C₆H₆OS Temp. Wrzenia: 256 °C Temp. topnienia: 33…37 °C Gęstość: 1,255 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004850 Numer CAS: 637-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-307-6 ADR: 8,III |