Drukuj
4-Hydroksytiofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
370630050 370630250
ACRO370630050EA 411 PLN
ACRO370630050 ACRO370630250
4-Hydroksytiofenol 99%
4-Hydroksytiofenol
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 149…150 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Numer MDL: MFCD00004850
Numer CAS: 637-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-307-6
Jednostka: 2923
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %