2-Metylotiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10128.06
L10128.03
L10128.14
L10128.06EA
940
PLN
L10128.06
L10128.03
L10128.14
2-Metylotiofenol ≥97%
2-Metylotiofenol
Purity: 97+%
CAS No.: 1073-29-6
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 104…106 °C (22 mmHg) Gęstość: 1,16 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002211 Numer CAS: 1073-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-027-2 |