Drukuj
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
MQ300
W322318-10KG-K W322318-1KG-K W322318-5KG-K
SIALW322318-10KG-KEA 1740 PLN
SIALW322318-10KG-K SIALW322318-1KG-K SIALW322318-5KG-K
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390