Drukuj
bezwodnik benzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
385980-100G 385980-500G
SIAL385980-100GEA 227 PLN
SIAL385980-100G SIAL385980-500G
bezwodnik benzoesowy, Sigma-Aldrich®
bezwodnik benzoesowy
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40 °C
Gęstość: 1,231…1.247 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003073
Numer CAS: 93-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-291-1
Klasyfikacja Merck : 13,01093