bezwodnik benzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 93-97-0
Molecular Formula: C14H10O3
Formula Weight: 226.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 360 °C Temp. topnienia: 40…44 °C Gęstość: 1,199 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003073 Numer CAS: 93-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-291-1 Klasyfikacja Merck : 14,1092 |