Drukuj
bezwodnik benzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 122 PLN
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
bezwodnik benzoesowy 98%
bezwodnik benzoesowy
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 38…44 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003073
Numer CAS: 93-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-291-1
Klasyfikacja Merck : 13,01093
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %