Drukuj
Bezwodnik ftalowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
320064-25G 320064-2.5KG 320064-500G
SIAL320064-25GEA 171 PLN
SIAL320064-25G SIAL320064-2.5KG SIAL320064-500G
Bezwodnik ftalowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
MW: 148.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 131
Gęstość: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07457