Drukuj
Bezwodnik ftalowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
125733-1KG 125733-2.5KG
SIAL125733-1KGEA 198 PLN
SIAL125733-1KG SIAL125733-2.5KG
Bezwodnik ftalowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07457