Drukuj
Bezwodnik ftalowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00592.5000 8.00592.9050
8.00592.5000EA 577 PLN
8.00592.5000 8.00592.9050
Bezwodnik ftalowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
MW: 148.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 131
Gęstość: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07457
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 6 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 131 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.5 %(V)
Density 1.527 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material