Bezwodnik ftalowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 85-44-9
Molecular Formula: C8H4O3
Formula Weight: 148.12
Flash Point: 152°(305°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 295° subl.
Beilstein Reference: 118515
Merck Reference: 14,7372
UN No.: 2214
MDL No.: MFCD00005918
Formuła:
C₈H₄O₃ Temp. Wrzenia: 295 °C (subl.) Temp. topnienia: 130…134 °C Gęstość: 1,53 Temp. Zapłonu: 152 °C (305 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005918 Numer CAS: 85-44-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5 Jednostka: 2214 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7372 |