Drukuj
Bezwodnik ftalowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423320020 423325000 423320050
ACRO423320020EA 685 PLN
ACRO423320020 ACRO423325000 ACRO423320050
Bezwodnik ftalowy ACS
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
Temp. Wrzenia: 284 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 129…132 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07457
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration by coupling 99.0 to 100.2 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm