Drukuj
Bezwodnik ftalowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 189 PLN
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Bezwodnik ftalowy 99%
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
Temp. Wrzenia: 284 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 129…132 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07457
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure