Chlorek 3,4-dimetoksybenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
A15263.06
A15263.14
A15263.06EA
597
PLN
A15263.06
A15263.14
Chlorek 3,4-dimetoksybenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 3,4-dimetoksybenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 23095-31-0
Molecular Formula: C8H9ClO4S
Formula Weight: 236.68
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2840170
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051769
Formuła:
C₈H₉ClO₄S Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051769 Numer CAS: 23095-31-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |