Drukuj
Chlorek 3,4-dimetoksybenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
354390010 354390050 354390250
ACRO354390010EA 428 PLN
ACRO354390010 ACRO354390050 ACRO354390250
Chlorek 3,4-dimetoksybenzenosulfonylu 97%
Chlorek 3,4-dimetoksybenzenosulfonylu
Formuła: C₈H₉ClO₄S
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051769
Numer CAS: 23095-31-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
HPLC ≥96.0 %