Drukuj
2,6-Dimetoksyfenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W313718-100G-K W313718-1KG-K W313718-5KG-K
SIALW313718-100G-KEA 520 PLN
SIALW313718-100G-K SIALW313718-1KG-K SIALW313718-5KG-K
2,6-Dimetoksyfenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetoksyfenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064434
Numer CAS: 91-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-041-1