Drukuj
2,3-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL126330-5GEA 0 PLN
SIAL126330-5G SIAL126330-25G
2,3-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxyphenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,822 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008366
Numer CAS: 5150-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-922-2