2,3-Dimethoxyphenol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
44060.04EA
517
PLN
44060.04
2,3-Dimethoxyphenol ≥98%
2,3-Dimethoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 5150-42-5
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 108°(226°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.182
Refractive Index: 1.540
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008366
Formuła:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,17 g/mol Temp. Wrzenia: 233…234 °C Gęstość: 1,182 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008366 Numer CAS: 5150-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-922-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...