Drukuj
1,3-Dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W238503-10KG-K W238503-1KG-K W238503-5KG-K
SIALW238503-10KG-KEA 3580 PLN
SIALW238503-10KG-K SIALW238503-1KG-K SIALW238503-5KG-K
1,3-Dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 218 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008384
Numer CAS: 151-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-783-4