Drukuj
1,3-Dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
126306-100G 126306-500G
SIAL126306-100GEA 163 PLN
SIAL126306-100G SIAL126306-500G
1,3-Dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 218 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008384
Numer CAS: 151-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-783-4