Drukuj
1,2-dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
140155-500G 140155-1KG 140155-100G
SIAL140155-500GEA 690 PLN
SIAL140155-500G SIAL140155-1KG SIAL140155-100G
1,2-dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
1,2-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 19…21 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008357
Numer CAS: 91-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-045-3
Klasyfikacja Merck : 12,10089