Drukuj
4-Metoksytiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
109525-25G 109525-5G
SIAL109525-25GEA 1500 PLN
SIAL109525-25G SIAL109525-5G
4-Metoksytiofenol, Sigma-Aldrich®
4-Metoksytiofenol
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42 °C
Gęstość: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004849
Numer CAS: 696-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-799-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III