3-Metoksytiofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
A10648.03
A10648.06
A10648.14
A10648.03EA
209
PLN
A10648.03
A10648.06
A10648.14
3-Metoksytiofenol ≥98%
3-Metoksytiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 15570-12-4
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5865
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2041496
MDL No.: MFCD00004841
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 225…227 °C Gęstość: 1,136 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004841 Numer CAS: 15570-12-4 Numer WE (dawny EINECS): 239-617-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |