Drukuj
2-Metoksytiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W415901-100G W415901-1KG W415901-25G W415901-500G W415901-SAMPLE
SIALW415901-100GEA 893 PLN
SIALW415901-100G SIALW415901-1KG SIALW415901-25G SIALW415901-500G SIALW415901-SAMPLE
2-Metoksytiofenol, Sigma-Aldrich®
2-Metoksytiofenol
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,14 g/cm³ (30 °C)
Numer MDL: MFCD00004834
Numer CAS: 7217-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-605-7
Jednostka: 3334
ADR: 9,