Drukuj
2-Metoksytiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
184055-10G 184055-2G
SIAL184055-10GEA 927 PLN
SIAL184055-10G SIAL184055-2G
2-Metoksytiofenol, Sigma-Aldrich®
2-Metoksytiofenol
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,14 g/cm³ (30 °C)
Numer MDL: MFCD00004834
Numer CAS: 7217-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-605-7
Jednostka: 3334
ADR: 9,