2-Metoksytiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
L09689.06
L09689.14
L09689.06EA
366
PLN
L09689.06
L09689.14
2-Metoksytiofenol ≥97%
2-Metoksytiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 7217-59-6
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5918
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 225-228°
Beilstein Reference: 2042178
MDL No.: MFCD00004834
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 225…228 °C Gęstość: 1,152 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004834 Numer CAS: 7217-59-6 Numer WE (dawny EINECS): 230-605-7 Jednostka: 3334 ADR: 9, |