2-Fenoksyetanol, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Eter monofenylowy glikolu etylenowego
M-Clarity™ quality level = MQ100
56753-1ML-F
56753-5ML-F
56753-1ML-FEA
245
PLN
56753-1ML-F
56753-5ML-F
2-Fenoksyetanol, Supelco®
2-Fenoksyetanol
Formuła:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 13 °C Gęstość: 1,1094 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002857 Numer CAS: 122-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-589-7 Klasyfikacja Merck : 12,07410 |