2-Fenoksyetanol 99.0-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Eter monofenylowy glikolu etylenowego
26244.290EA
1290
PLN
26244.290
26244.460
26244.550
2-Fenoksyetanol 99.0-100.5% Ph. Eur.
2-Fenoksyetanol
Formuła:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 12 °C Gęstość: 1,1094 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002857 Numer CAS: 122-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-589-7 Klasyfikacja Merck : 12,07410 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | C'less slightly visc.liq. |
Identification (IR) | Passes test |
Relative density | 1.105 - 1.11 |
Unspecified impurities (for each) | Max. 0.10 % |
Total impurities | Max. 0.3 % |
Reporting treshold | Max. 0.05 % |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 1 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |