Drukuj
2-Fenoksyetanol ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 492 PLN
A10786.0B A10786.0I A10786.30
2-Fenoksyetanol ≥94%
2-Fenoksyetanol
Formuła: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 245 °C
Temp. topnienia: 11…14 °C
Gęstość: 1,102
Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002857
Numer CAS: 122-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-589-7
Klasyfikacja Merck : 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM