2-Fenoksyetanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Eter monofenylowy glikolu etylenowego
130240010
130242500
130240025
130240051
130240250
ACRO130240010EA
375
PLN
ACRO130240010
ACRO130242500
ACRO130240025
ACRO130240051
ACRO130240250
2-Fenoksyetanol 99%
2-Fenoksyetanol
Formuła:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 237 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 11…13 °C Gęstość: 1,1 g/cm³ Temp. Zapłonu: 130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002857 Numer CAS: 122-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-589-7 Klasyfikacja Merck : 12,07410 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
pH | 9.5 to 11.0 (5% at 25°C) |
Titration with HClO4 | ≥99 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |